Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Magnetfiltertrichter, unsteril
Die einzigartige magnetische Versiegelung ermöglicht eine einfache, einhändige Vakuumfiltration von Flüssigkeiten mit kompatiblen Membranen.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4247
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24700kg
Beschreibung
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
150 mL | |
Polyphenylsulfon | |
EFA: 9,6 cm2 | |
47 mm |