Learn More
Magnesiumsulfat, puriss, p.a., ≥98 % (KT), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15656080
Magnesiumsulfat, puriss, p.a., ≥98 % (KT), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15656080 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 15656080
Marke: Honeywell-Fluka 63136250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Puriss., p.a., Trockenmittel, wasserfre, ≥ 98.0 % (KT), Pulver (sehr fein)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-88-9
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00011110
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiumsulfat, Magnesiumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumsulfat
Menge 250 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 120.37 mol
Reinheit (%) ≥98 % (KT)
Dampfdruck 0.1mmHg (20 °C)
Dichte Vapor Density: <0.01 (vs air)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumsulfat, puriss, p.a., ≥98 % (KT), Honeywell Fluka™ >