Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, reinst, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical M/1000/65
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
5 kg, Kunststofffass
Spezifikation
Magnesium Sulfate Heptahydrate | |
Extra Pure | |
Weiß | |
Fest | |
Meets the current analytical specification of BP | |
MFCD00149785 | |
Soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
246.47 | |
CHEBI:31795 | |
≥99% | |
Kunststoffkeg | |
<0.1mmHg at 20°C |
770°C | |
10034-99-8 | |
5 to 8.2 | |
5 kg | |
H14MgO11S | |
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate | |
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L | |
Magnesium;sulfat;heptahydrat | |
24843 | |
246.48g/mol | |
Odorless | |
1.678 | |
>150°C |