Learn More
Magnesiumsulfatheptahydrat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10378703
Magnesiumsulfatheptahydrat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378703
25 kg, Fibertrommel
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10378703
Marke: Thermo Scientific Acros 213110250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate heptahydrate
Schmelzpunkt 770.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 5 to 8 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (Complexometry)
Strukturformel MgSO4·7H2O
Merck Index 15, 5755
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,sparingly soluble in alcohol
Formelmasse 246.48
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Verpackung Fibertrommel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462479 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number213115000,213110250,213110025
ChargennummerA0462480 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2024 Catalog Number213115000,213110250,213110025
ChargennummerA0458502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2024 Catalog Number213115000,213110250,213110025
ChargennummerA0456077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number213115000,213110250,213110025
ChargennummerA0401313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number213115000,213110250,213110025
Produktidentifikator
  • Magnesium sulfate heptahydrate
Name des Produkts
Magnesiumsulfatheptahydrat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >