Learn More
Magnesiumsulfat, 99 %, reinst, trocken, enthält 3 bis 4 Mol Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesium sulfate |
Schmelzpunkt | 1124.0°C |
Namenshinweis | Dried, contains 3 to 4 Moles of Water |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 2.5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (On dried substance) (Complexometry) |
Strukturformel | MgSO4·xH2O |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol |
IUPAC-Name | Magnesium;sulfat |