Learn More
Magnesiumsulfat, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10003812
Magnesiumsulfat, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10003812
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10003812
Marke: Thermo Scientific Acros 413480025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Magnesiumsulfat, 97 %, MgO4S, CAS-Nummer-7487-88-9, Schwefelsäure Magnesiumsalz 1:1, Sal de Sedlitz, Magnesiumsulfat, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, Magnesiumsulfat, MgSO4, Magnesiumsulfat wasserfrei, 500 g, CHEBI:32599, nicht gekennzeichnet, > 700 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-88-9
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00011110
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiumsulfat, Magnesiumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumsulfat
Schmelzpunkt 1124.0 °C
Namenshinweis Rein
Physikalische Form Granulatpulver und/oder Körner
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Complexometry)
Strukturformel MgSO4
Fieser 01,634, 04,425, 05,421
Merck Index 15, 5755
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 26 g/100 ml (0 °C).
Formelmasse 120.37
Reinheit (%) 97 %
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Hinweise zur Zersetzung >700 °C
Name des Produkts
Magnesiumsulfat, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >