missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesiumsulfat, 1 M wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7042845
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15426109

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63953.AD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120.36 g/mol

Magnesium sulfate is applied in replacement therapy for hypomagnesemia. It can be used orally as a laxative to relieve occasional constipation, and to treat low levels of magnesium. It works by replacing magnesium in the body and increasing water in the intestines. It is the first-line antiarrhythmic agent for torsades de pointes in cardiac arrest under the 2005 ECC guidelines and for managing quinidine-induced arrhythmias. It is effective in decreasing the risk that pre-eclampsia progresses to eclampsia.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Magnesiumsulfat wird bei der Ersatztherapie für Hypomagnesiämie angewendet. Es kann oral als Abführmittel verwendet werden, um gelegentliche Verstopfung zu lindern, und um niedrige Magnesiumkonzentrationen zu behandeln. Es funktioniert, indem es Magnesium im Körper ersetzt und Wasser im Darm erhöht. Es ist das Mittel der Wahl bei Torsade de Pointes bei Herzstillstand gemäß den 2005 ECC-Richtlinien und für die Behandlung von chinidininduzierten Arrhythmien. Es verringert das Risiko des Fortschreitens von Präeklampsie zu Eklampsie.

Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in Alkohol, Äther (11.6 mg/ml bei 18 °C) und Glycerin. Unlöslich in Aceton.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7487-88-9
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00011110
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 mL
Strukturformel MgSO4
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water. Soluble in alcohol,ether (11.6mg/ml at 18°C) and glycerin. Insoluble in acetone.
Formelmasse 120.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt