Learn More
Magnesiumstandard in Basisöl 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 11410299
Magnesiumstandard in Basisöl 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11410299 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
Artikelnummer. 11410299
Marke: SPEX Certiprep ORGMG82Z
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Mg1000 μg/g
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumölstandard
CAS 7439-95-4, 8042-47-5
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS Min. % 0.1, 99.9
Menge 50 g
CAS Max. % 0.1, 99.9
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Typ Certified Reference Material
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Summenformel Mg
Lösungsmittel oder Matrix Grundöl 75
MDL-Nummer MFCD00085308
Zur Verwendung mit (Anwendung) Petrochemical Testing
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mg]
IUPAC-Name Magnesium
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Güte Öl/Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix&tab;Konzentration&tab;Kat. Nein.
Grundöl&tab;1000 μg/g&tab;ORG-MG8-2Z
Grundöl&tab;5000 μg/g&tab;ORG-MG8-4Z
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumstandard in Basisöl 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™ >