Learn More
Magnesiumpulver, -100 +200 Mesh, 99.6 % (Metallbasis ohne Ca)
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesium powder |
Farbe | Weiß |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Ca), Ca typisch 0.1-1 % |
UN-Nummer | UN1418 |
Menge | 50 g |
Reinheit (%) | 99.6% |
Netzgröße | −100+200 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |