Learn More
Magnesium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Artikelnummer.: 13511600
Magnesium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 13511600
50 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 13511600
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013861.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Magnesium, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium
Menge 50 mL
Farbe Farblos
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Löslichkeit Miscible with water
Physikalische Form Flüssig
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5,0%; Magnesium:0,1 %; Wasser:94,9%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1537407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number013861.AP,013861.AE,013861.AD
Chargennummer1537412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number013861.AP,013861.AE,013861.AD
Chargennummer1523203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number013861.AP,013861.AE,013861.AD
Chargennummer1523207 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number013861.AP,013861.AE,013861.AD
Chargennummer1516786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number013861.AP,013861.AE,013861.AD
Name des Produkts
Magnesium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >