Learn More
Magnesiumphosphat(dibasisch)-Trihydrat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15650730
Click to view available options
Menge:
1 kg
30 kg
puriss speziell, entspricht der analytischen Spezifikation von DAB, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-75-4
Summenformel H7MgO7P
Molekulargewicht (g/mol) 174.33
MDL-Nummer MFCD00150390
InChI-Schlüssel OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiumhydrogenphosphat-Trihydrat, Dimagnesiumphosphat, Magnesiumphosphat, dibasisch, Trihydrat, Magnesium2+-Trihydrat-Hydrogenphosphat, Magnesium2+-Ionentrihydrat-Hydrogenphosphat, KC-Verteidigung, Newberyit, Magnesiumdibasiumphosphat-Trihydrat, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
PubChem CID 16204530
SMILES O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumphosphat, dibasisch, Trihydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAB
Menge 30 kg
Strukturformel MgHPO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Magnesium(2+) Trihydrat Wasserstoffphosphat
Formelmasse 174.33 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte puriss. spezial
Dichte 2.123 g/ml bei 25 °C