Learn More
Magnesiumoxid, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, E530, leicht, 98.0-100.5 % (kalziniert für Trockensubstanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15611250
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
20 kg
puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E530, leicht, 98.0 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-48-4
Summenformel MgO
Molekulargewicht (g/mol) 40.30
MDL-Nummer MFCD00011109
InChI-Schlüssel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Magnesiumoxid, Meerwasser-Magnesium, Periklas, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-Name Oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Spezifikation
Siedepunkt 3,600 °C
Chemischer Name oder Material Magnesiumoxid
Schmelzpunkt 2852 °C (Literatur)
Namenshinweis puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E530, leicht, 98.0-100.5% (kalziniert für Trockensubstanz)
CAS Max. % 100.0000%
Menge 20 kg
Prozentgehaltsbereich 98.0 bis 100.5 %
Strukturformel MgO
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 40.3
Reinheit (%) 98.0 bis 100.5 % (Trockensubstanz)
Güte puriss.
Verpackung Papier-/Poly-Beutel
Dichte 3.58 g/cm3