Learn More
Thermo Scientific Chemicals Magnesiumoxid-Tiegel
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
24 mm
45 mm
Höhe (metrisch):
43 mm
45 mm
90 mm
Menge:
1 Stück
5 Stück
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 45 mm |
| Höhe (metrisch) | 90 mm |
| Material | Magnesiumoxid |
| Typ | Crucible |
| Menge | 5 Stück |
| Form | Zylindrisch |