Learn More
Thermo Scientific Chemicals Magnesiumoxid-Tiegel
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042991.KF
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
100 mL | |
45 mm | |
Crucible | |
Zylindrisch |
45 mm | |
Magnesiumoxid | |