Learn More
Magnesiumnitrat-Hexahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15692360
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
ACS-Reagenz, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-18-9
Summenformel H12MgN2O12
Molekulargewicht (g/mol) 256.40
MDL-Nummer MFCD00149779
InChI-Schlüssel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Magnesiumnitrathexahydrat, Magnesiumdinitrat-Hexahydrat, Salpetersäure, Magnesiumsalz, Hexahydrat, Magnesium-II-nitrat 1:2 , Hexahydrat, Magnesium2+-Ionenhexahydrat-Dinitrat, Magnesium, Referenz-Standardlösung, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC-Name Magnesium; Dinitrat; Hexahydrat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Nitrate Hexahydrate
Menge 1 kg
Strukturformel Mg(NO3)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Formelmasse 256.41 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ACS-Reagenz
Dichte Vapor Desnity: 6 (vs air)