Learn More
Magnesiumchlorid-Lösung, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15656060
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Volumetrisch, 1.0 M MgCl2
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt > 100 °C (212 °F)
Chemischer Name oder Material Magnesiumchloridlösung
Schmelzpunkt <0 °C
CAS 7786-30-3
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 l
Summenformel Cl2Mg
Strukturformel MgCl2
MDL-Nummer MFCD00011106
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Magnesiumchlorid, Magnesiumchlorid, wasserfrei, Magnesium 2+ Ionendichlorid, Chloromagnesit, Magnesium-II-chlorid, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
Löslichkeitsinformationen Completely miscible in water
InChI-Schlüssel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-Name Magnesium;dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 95.21
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Formelmasse 95.21 mol
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.08 g/cu.cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Magnesiumchloridlösung