Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 117°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5 to 6.5 |
| Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
| Menge | 2 kg |
| Formelmasse | 203.31g/mol |
| Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |