Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10376140 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10376140
Marke: Fisher Chemical M/0600/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-18-6
Summenformel Cl2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Schmelzpunkt 117°C
Farbe Weiß
pH 5 to 6.5
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 1 kg
Formelmasse 203.31g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß