Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 117°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5 to 6.5 |
Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
Menge | 5 kg |
Formelmasse | 203.31g/mol |
Verpackung | Kunststoffkeg |