Learn More
Thermo Scientific Chemicals Magnesiumchlorid-Hexahydrat, 99 %
Artikelnummer. 13236319
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-18-6
Summenformel Cl2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 117,0 °C
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Strukturformel MgCl2·6H2O
Merck Index 15,5726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 203.31
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog Number447150025,447155000
ChargennummerA0456583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number447150025,447155000
ChargennummerA0456582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2023 Catalog Number447150025,447155000
ChargennummerA0410579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number447150025,447155000
ChargennummerA0453984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number447150025,447155000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Magnesiumchlorid-Hexahydrat, 99 % >