Learn More
Magnesiumchlorid, 6-Hydrat, kristallin, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Artikelnummer. p-5390780 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15568004
Marke: Avantor J.T.Baker 244801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-18-6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumchlorid
Namenshinweis 6-Hydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Summenformel Cl2H12MgO6
Formelmasse 203.3
Güte FCC/USP
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.57 kg