Learn More
Magnesiumbromid-Hexahydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10318630
Magnesiumbromid-Hexahydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318630
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10318630
Marke: Thermo Scientific 202512500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-53-2
Summenformel Br2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 292.20
MDL-Nummer MFCD00149780
InChI-Schlüssel LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide, grignard reagent
PubChem CID 17749097
IUPAC-Name Magnesium;dibromid;hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium bromide hexahydrate
Schmelzpunkt 165.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 6.5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel MgBr2·6H2O
Fieser 13,259; 15,194; 16,199
Merck Index 14, 5659
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 292.21
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Product Identifier
  • Magnesium bromide hexahydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Magnesiumbromid-Hexahydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals >