Learn More
Magnesium, ≥99.9 %, (Spurenmetallbasis), Drehspäne, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10368090
Magnesium, ≥99.9 %, (Spurenmetallbasis), Drehspäne, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10368090
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Artikelnummer. 10368090
Marke: Thermo Scientific Acros 191085000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium
Namenshinweis 99.9+%
Schmelzpunkt 651.0°C
Siedepunkt 1107.0°C
Dichte 1.74g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.9+%
Strukturformel Mg
Menge 500 g
Fieser 01,627; 02,254; 03,189; 04,315; 05,419; 06,351; 07,218; 10,251; 12,290; 13,170; 15,120; 16,198
Flammpunkt 500°C
Formelmasse 24.3
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Form Späne
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog Number191080100,191080025,191085000
ChargennummerA0452858 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2024 Catalog Number191080100,191080025,191085000
ChargennummerA0461406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog Number191080100,191080025,191085000
ChargennummerA0445241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number191080100,191080025,191085000
ChargennummerA0404148 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number191080100,191080025,191085000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    16
    Stunden
    11
    Minuten
    55
    Sekunden
    45
Name des Produkts
Magnesium, ≥99.9 %, (Spurenmetallbasis), Drehspäne, Thermo Scientific Chemicals >