Learn More
Thermo Scientific™ MagnaBind™ magnetische Beads und Magnete
Artikelnummer. 10560424 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Microcentrifuge Röhrchen (6 x 1,5 mL)
Mikrozentrifugenröhrchen (1,5 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10560424
Marke: Thermo Scientific™ 21359
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Liganden-beschichteten (Streptavidin, Protein A und G, GAM-IgG, GAR-IgG) Magnetpartikel und Magnetabscheider ermöglichen eine magnetische Affinitätsreinigung auf dem Labortisch.
Thermo Scientific™ MagnaBind Magnetic Beads sind in Kombination mit Streptavidin, Protein A, Protein G, GAM IgG, GAR IgG und anderen Liganden erhältlich und eignen sich für kleinvolumige magnetische Affinitätsreinigungsprotokolle auf dem Labortisch.
Mit Hilfe der MagnaBind Magnetic Beads ist es möglich, Affinitätsreinigung und Zelltrennung ohne Säulen oder Zentrifugation durchzuführen. Die Beads bestehen aus silanisierten magnetischen Eisenoxidpartikeln, die mit unterschiedlichen Liganden aktiviert sind. Nach einem Bindungsschritt in einem Affinitätsreinigungsverfahren wird das Mikrozentrifugenröhrchen oder Reaktionsgefäß für die schnelle und einfache Sammlung der Magnetpartikel in die Nähe eines geeigneten Seltenerdmagnets eingebracht. MagnaBind Beads reagieren rasch auf MagnaBind Magneten. Da sie keinen Magnetspeicher bzw. keine bleibende Magnetisierung besitzen, können die Partikel mehrfach und auf einfache Weise dispergiert und wieder gesammelt werden (die Aggregation der Partikel ist also nicht irreversibel).
MagnaBind Beads sind mit unterschiedlicher Vorbeschichtung erhältlich: Protein A, Protein G, Streptavidin sowie Anti-Maus- oder Anti-Kaninchen-Antikörper. Darüber hinaus sind mit Amin- oder Carboxyl-Gruppen aktivierte Beads für die kovalente Immobilisierung anderer Proteine oder Liganden verfügbar.
Leistungsmerkmale:
  • Neben der Vorbeschichtung mit gängigen Affinitätsliganden sind derivatisierte Beads für die kovalente Anbindung von Proteinen oder anderen spezifischen Liganden erhältlich.
  • Das sie keinen Magnetspeicher bzw. keine bleibende Magnetisierung besitzen, ist die Aggregation der Beads nicht irreversibel; bei Bedarf können die Beads mehrfach dispergiert und wieder eingesammelt werden
  • Die meisten Trennungen können innerhalb von 5 bis 10 Minuten auf dem Labortisch erfolgen
Eigenschaften nicht derivatisierter MagnaBind Beads:
  • Zusammensetzung: silanisiertes Eisenoxid
  • Magnetisierung: 25 bis 35 EMU/g
  • Art der Magnetisierung: Superparamagnetisch (kein Magnetspeicher bzw. keine bleibende Magnetisierung)
  • Oberfläche: Größer als 100 m2/g.
  • Bead-Größe: 1 bis 4 μm Durchmesser
  • Absetzgeschwindigkeit: 4 % in 30 min
  • Effektive Dichte: 2,5g/mL
  • Anzahl der Beads: 1 x 108 Beads pro Milliliter
  • pH-Stabilität: wässrige Lösung mit einem pH-Wert über 4,0
  • Konzentration: 5mg/mL
Erfordert:
Um die MagnaBind Beads aus der Suspension zu entfernen, wird ein externes Magnetfeld eingesetzt; bitte beachten Sie für die Auswahl des Magneten die Bestelltabelle.
Empfohlen für:
Zellsortierung mit positiver oder negativer Selektion; Proteinreinigung oder Immunassays unter Einsatz von direkten oder indirekten Methoden; Immunpräzipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Plastic holder containing strong, rare-earth magnet
Zur Verwendung mit (Geräte) Microcentrifuge Röhrchen (6 x 1,5 mL)
Produktlinie MagnaBind
Menge 1 Magnet
Typ Magnetic Separator
Ausreichend für Collecting magnetic particles in 6 microcentrifuge tube at a time