Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viren/Krankheitserreger-Nukleinsäure-Isolationskit
Beschreibung
- Verwendet MagMAX-Technologie mit magnetischen Beads und gewährleistet die reproduzierbare Rückgewinnung hochwertiger Nukleinsäure, die mit einer Vielzahl von Anwendungen kompatibel ist, einschließlich Echtzeit-PCR, digitaler PCR und Sequenzierung der nächsten Generation
- Automatisierungsfähige Protokolle wurden für die KingFisher Flex und KingFisher Duo Prime Systeme entwickelt
- Das schnelle Verfahren ermöglicht die Verarbeitung von 96 Proben
- Das flexible Protokoll kann Probenvolumen-Eingänge von 200 μl bis 2 ml von Biofilmen oder Transfermedien aufnehmen
- Keine Träger-RNA erforderlich
- Elutionsvolumen von 50 bis 100 μl
Maximale Probeneingabe in einem 96-Deep-Well- oder 24-Deep-Well-Plattenformat
Die im MagMAX Viral/Pathogen-Kit enthaltenen optimierten Reagenzien ermöglichen Ihnen, die Menge der Probeneingabe zu maximieren und dadurch die Menge der gewonnenen RNA und/oder DNA zu erhöhen.Bis zu 400 μl Probe können pro Well in einer KingFisher 96-Deepwell-Platte verarbeitet werden.Für größere Probenvolumina sind Protokolle verfügbar, mit denen Proben bis zu 2 ml pro Well in einer KingFisher 24-Deepwell-Platte verarbeitet werden können
Vorteile der MagMAX Magnetbead-basierten Reinigung
– Magnetbeads bieten im Vergleich zu anderen Technologien zur Isolierung von Nukleinsäure viele Vorteile.Beads binden Nukleinsäure effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere Erträge möglich sind.Da keine Filter und Vakuumkammern verwendet werden, besteht zudem keine Gefahr einer Verstopfung des Filters durch zelluläre Partikel in Proben.Dieses Verstopfungsproblem ist besonders bei proteinreichen, großvolumigen Proben wie Vollblut oder Plasma, die häufig in Virentests verwendet werden, von Bedeutung.
Das Dynabeads MyOne Silan, das im MagMAX Viral/Pathogen-Gesamtnukleinsäure-Isolationskit enthalten ist, verfügt über eine optimierte Silika-ähnliche Oberflächenchemie mit einer hohen spezifischen Oberfläche, die eine effiziente Kinetik und eine hohe Empfindlichkeit bei der Nukleinsäure-Erfassung ermöglicht.Diese Aspekte machen Dynabeads MyOne Silan ideal für die Rückgewinnung viraler RNA und DNA in niedrigen Konzentrationen in Körperflüssigkeiten.Nach der Aufnahme können diese Nukleinsäuren in 50 μl Elutionspuffer eluiert werden, um sie in Downstream-Prozess zu verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 550 ml Bindungslösung, bei Raumtemperatur lagern • 1000 ml Waschlösung, bei Raumtemperatur lagern • 100 ml Elutionslösung, bei Raumtemperatur lagern • 10 ml Proteinase K, bei Raumtemperatur lagern • 20 ml DNA/RNA-Bindungs-Beads, bei Raumtemperatur lagern |
| Format | 96-Deepwellplatte oder 24-Deepwellplatte, 24 Deep-well Plate |
| Aufreinigungszeit | 30 min |
| Produktlinie | MagMAX |
| Menge | Bis zu 1000 Präp. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.