Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viren/Krankheitserreger-Nukleinsäure-Isolationskit
Artikelnummer. 16346582
Click to view available options
Menge:
Bis zu 1000 Präp.
Bis zu 100 Präp.
Packungsgröße:
1 Set
1000 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16346582
Marke: Applied Biosystems™ A42352
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Entwickelt zur Rückgewinnung von RNA und DNA aus Viren und gramnegativen Bakterien in Proben wie Blut, Tupfern, Urin und viralen Transportmedien (VTM)
  • Verwendet MagMAX-Technologie mit magnetischen Beads und gewährleistet die reproduzierbare Rückgewinnung hochwertiger Nukleinsäure, die mit einer Vielzahl von Anwendungen kompatibel ist, einschließlich Echtzeit-PCR, digitaler PCR und Sequenzierung der nächsten Generation
  • Automatisierungsfähige Protokolle wurden für die KingFisher Flex und KingFisher Duo Prime Systeme entwickelt
  • Das schnelle Verfahren ermöglicht die Verarbeitung von 96 Proben
  • Das flexible Protokoll kann Probenvolumina von 200 µl bis 2 ml Biofilmen oder Transfermedien aufnehmen
  • Keine Träger-RNA erforderlich
  • Volumenbereich von 50 bis 100 µl
Maximale Probenzufuhr in einem 96-Deepwell- oder 24-Deepwell-Plattenformat
Die im MagMAX Virus/Krankheitserreger-Kit enthaltenen optimierten Reagenzien ermöglichen, die Menge der Probenzufuhr zu maximieren und so die Menge der gewonnenen RNA und/oder DNA zu erhöhen. Bis zu 400 µl Probe können pro Well in einer KingFisher 96-Deepwell-Mikrotiterplatte verarbeitet werden. Für größere Probenvolumina sind Protokolle verfügbar, mit denen Proben von bis zu 2 ml pro Well in einer KingFisher 24-Deepwell-Platte verarbeitet werden können.
Vorteile der MagMAX Magnetbead–basierten Aufreinigung
Magnetbeads bieten im Vergleich zu anderen Technologien zur Isolierung von Nukleinsäure viele Vorteile. Beads binden Nukleinsäure effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere Erträge möglich sind. Da keine Filter und Vakuumkammern verwendet werden, besteht zudem keine Gefahr einer Verstopfung des Filters durch zelluläre Partikel in Proben. Dieses Verstopfungsproblem ist besonders bei proteinreichen, großvolumigen Proben wie Vollblut oder Plasma, die häufig in Virentests verwendet werden, von Bedeutung.
Das Dynabeads MyOne Silan, das im MagMAX Viral/Pathogen-Gesamtnukleinsäure-Isolationskit enthalten ist, verfügt über eine optimierte Silika-ähnliche Oberflächenchemie mit einer hohen spezifischen Oberfläche, die eine effiziente Kinetik und eine hohe Empfindlichkeit bei der Nukleinsäure-Erfassung ermöglicht. Diese Aspekte machen Dynabeads MyOne Silan ideal für die Rückgewinnung viraler RNA und DNA in niedrigen Konzentrationen in Körperflüssigkeiten. Nach der Erfassung können diese Nukleinsäuren in 50 µl Elutionspuffer eluiert werden, um sie in nachgeschalteten Anwendungen zu verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 55 ml Bindungslösung, bei Raumtemperatur lagern
• 100 ml Waschlösung, bei Raumtemperatur lagern
• 10 ml Elutionslösung, bei Raumtemperatur lagern
• 1 ml Proteinase K, bei Raumtemperatur lagern
• 2 ml DNA/RNA-Bindungs-Beads, bei Raumtemperatur lagern
Format 96-Deepwellplatte oder 24-Deepwellplatte, 24 Deep-well Plate
Aufreinigungszeit <30 min
Produktlinie MagMAX
Menge Bis zu 100 Präp.
Versandbedingung Raumtemperatur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid, Acrylamide, Proteinase
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.