Learn More
Applied BioSystems™ MagMAX™ Saliva gDNA Isolation Kit
Das MagMAX Isolationskit für Speichel-gDNA ist eine skalierbare und automatisierbare auf Magnet-Beads basierende Probenvorbereitungstechnologie für die Isolierung genomischer DNA (gDNA) aus frischem und stabilisiertem Speichel.
Marke: Applied BioSystems™ A39059
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40100kg
Beinhaltet: 4,5 ml Bindungs-Beads, 110 ml Waschlösung I, 55 ml Lyse-/Bindungslösung, 12 ml Elutionslösung
Beschreibung
Das MagMAX Isolationskit für Speichel-gDNA ist eine skalierbare und automatisierbare auf Magnet-Beads basierende Probenvorbereitungstechnologie für die Isolierung genomischer DNA (gDNA) aus frischem und stabilisiertem Speichel. Die daraus resultierende gereinigte gDNA eignet sich ideal für eine Vielzahl von Downstream-Molekularbiologische-Applikationen wie qPCR, Sequenzierung der nächsten Generation und Mikroarray-Analyse. Alle Komponenten sind auch separat erhältlich.Hauptmerkmale des MagMAX Speichel-gDNA Isolationskits:
• Verarbeiten Sie bis zu 96 Proben in 25 Minuten mit nur 5 Minuten manueller Bearbeitungszeit
• Isolieren Sie gDNA aus 200 µl–2 ml Speichel mithilfe einfacher Protokolle in SBS-Mikrotiterplatten
• Überspringen Sie die Schritte zur Normalisierung von Proben- und Puffervolumen für eine problemlose Verarbeitung
• Laden Sie validierte BindIt Software-Automatisierungsskripts für KingFisher Duo Prime- und KingFisher Flex Aufreinigungssysteme herunter
Isolieren Sie DNA aus stabilem und frisch gesammelter Speichel
Das MagMAX Speichel-gDNA Isolationskit isoliert gDNA aus 200 µl–2 ml frisch gesammeltem Speichel oder stabilem Speichel, der mit einem handelsüblichen Speichelsammelgerät gesammelt wird (siehe Abbildung unten). Die MagMAX Speichel-gDNA-Isolationschemie ist kompatibel mit den Oragene® Speichelsammelgeräten von DNA Genotek, dem SalivaGard® Speichelsammelgerät von Biomatrica und dem GeneFiX™ Speichel-DNA-Sammelgerät von IsoHelix.
Das MagMAX Speichel-gDNA Isolationskit maximiert die gDNA-Ausbeute, indem Proben mit einer innovativen Lyse-/Bindungslösung behandelt werden, um gleichzeitig Zellen zu lysieren, Proteine zu denaturieren und gDNA auf magnetischen Bindungs-Beads mit hoher Kapazität zu erfassen. Die Saliva gDNA Wash I-Lösung entfernt Proteine, Detergenzien und andere Verunreinigungen aus der gebundenen Nukleinsäure. Die gDNA wird dann mit einer Elutionslösung mit niedriger TE aus den Beads freigesetzt.
Schnelle und mühelose Arbeitsabläufe auf Basis von magnetischen Beads
Das MagMAX Speichel-gDNA Isolationskit kombiniert mehrere aufwändige Probenverarbeitungsschritte in einem einzigen Schritt, um die Zeit und den Aufwand zu minimieren, die normalerweise von anderen Methoden benötigt werden, ohne Kompromisse bei der Ausbeute und Reinheit einzugehen. Verarbeiten Sie eine Vielzahl von Probenvolumen-Eingängen gleichzeitig, ohne dass die Normalisierung der Proben oder die Anpassung des Reagenzvolumens für eine problemlose Probenvorbereitung erforderlich ist. Passen Sie einfach Ihre Speicheleingangsvolumen an einen von drei Standard-Eingangsabläufen an (50 µl bis 500 µl, bis zu 1 ml, bis zu 2 ml), und befolgen Sie die Anweisungen für die halbautomatische Probenvorbereitung mit den KingFisher Duo Prime oder KingFisher Flex Aufreinigungssystemen.
Optimiert für KingFisher Aufreinigungssysteme
Das MagMAX Speichel-gDNA Isolationskit ist optimiert für den Einsatz auf dem KingFisher Duo Prime (Bestell Nr. 5400110) mit mittlerem Durchsatz und dem KingFisher Flex (Kat. Nr. 5400630) Aufreinigungssystemen mit höherem Durchsatz optimiert. Anwender können mit dem KingFisher Flex-System bis zu 500 µl Speichel in SBS 96-Well-Mikrotiterplatten mit hoher Durchsatzkapazität verarbeiten. Bei kleineren Probenchargen können Anwender 12 Proben mit dem Duo Prime-System verarbeiten. Größere Probeneingangsvolumina (> 500 µl und 1–2 ml), die schwieriger zu verarbeiten sind, werden in den größeren Probenvolumina 24-Well-Deepwell-SBS-Platten für 24 Proben auf dem Flex oder 6 Proben auf dem Duo Prime System gereinigt. KingFisher Instrument BindIt Software-Skripte für alle Probentypen und sowohl Flex- als auch Duo Prime-Systeme können unten heruntergeladen und auf den KingFisher-Geräten installiert werden.
Verwandte Produkte
Spezifikation
• 4,5 ml Bindungs-Beads • 110 ml Waschlösung I • 55 ml Lyse-/Bindungslösung • 12 ml Elutionslösung |
|
Magnetic Bead | |
Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle | |
MagMAX™ | |
100 Reaktionen | |
Genomische DNA |
Kit | |
Sequenzierung der nächsten Generation, PCR | |
100 | |
Speichel-gDNA-Isolierungskit | |
Raumtemperatur | |
25 min |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.