Learn More
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime Viral/Pathogen Elution Buffer
Der MagMax Prime Viral/Pathogen-Elutionspuffer wird hier gesondert für Anwendungen angeboten, die mehr Elutionspuffer benötigen als in den MagMax Prime Viral/Pathogen-NA-Isolierungskits enthalten sind.
Marke:  Applied Biosytstems™ A58148
444.55 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17994661
  • 523.00 € / 120 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
MagMAX Prime Viral/Pathogen Elution Buffer is offered separately here for applications that require more Elution Buffer than is provided in the MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Magnetisch
Store at 15–25°C.
Perlen
Sequenzierung der nächsten Generation, RT-PCR (Endpunkt), Echtzeit-PCR
Isolate and purify viral, bacterial, parasitic, and fungal nucleic acid
DNA/RNA
Reagenz
Raumtemperatur
Klar
Flasche
Swabs in Transport Media, Speichel, Urine, Serum, Plasma
Kompatibel mit hohem Durchsatz, automatisierte Protokolle
Up to 2000 Reactions
MagMAX™
200–400 μL
Viral, Bacterial, Parasitic, and Fungal Nucleic Acid
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke.