Learn More
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime Viral/Pathogen Binding Beads
MagMax Prime Viral/Pathogen Binding Beads werden hier gesondert für Anwendungen angeboten, die mehr Bindebeads benötigen als in den MagMax Prime Viral/Pathogen NA-Isolierungskits enthalten sind.
Marke: Applied Biosytstems™ A58147
843.20 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
MagMAX Prime Viral/Pathogen Binding Beads are offered separately here for applications that require more Binding Beads than is provided in the MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits.
Spezifikation
Magnetisch | |
Store at 15–25°C. | |
Perlen | |
Sequenzierung der nächsten Generation, RT-PCR (Endpunkt), Echtzeit-PCR | |
Isolate and purify viral, bacterial, parasitic, and fungal nucleic acid | |
DNA/RNA | |
Reagenz | |
Raumtemperatur |
Braun | |
Flasche | |
Swabs in Transport Media, Speichel, Urine, Serum, Plasma | |
Kompatibel mit hohem Durchsatz, automatisierte Protokolle | |
Up to 2000 Reactions | |
MagMAX™ | |
200–400 μL | |
Viral, Bacterial, Parasitic, and Fungal Nucleic Acid |
Nur für Forschungszwecke.