Learn More
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime Bead Beating Tubes
MagMAX Prime Bead Beating Tubes are specifically designed to enable efficient, high-throughput nucleic acid extraction from stool.
Marke: Applied Biosytstems™ A58155
153.00 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
MagMAX Prime Bead Beating Tubes are specifically designed to enable efficient, high-throughput nucleic acid extraction from stool. They are designed to be used with MagMAX Prime Stool Lysis Buffer and MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits to maximize RNA and DNA yield.
Spezifikation
Magnetisch | |
Store at 15–25°C. | |
Perlen | |
Sequenzierung der nächsten Generation, RT-PCR (Endpunkt), Echtzeit-PCR | |
Isolate and purify viral, bacterial, parasitic, and fungal nucleic acid | |
DNA/RNA | |
Reagenz | |
400 μL | |
Viral, Bacterial, Parasitic, and Fungal Nucleic Acid |
Klar | |
Rörchen | |
Fecal Swab in Transport Media, Stool | |
Kompatibel mit hohem Durchsatz, automatisierte Protokolle | |
100 Reaktionen | |
MagMAX™ | |
100 tubes | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke.