Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cell and Tissue DNA Extraction Buffer
MagMAX DNA-Zell- und Gewebeextraktionspuffer, ein Bestandteil des MagMAX DNA-Ultra-Kits 2.0 für mehrere Proben mit Zell- und Gewebeextraktionspuffer, wird hier separat für Anwender angeboten, die zusätzliche Puffer benötigen.
Marke:  Applied Biosystems™ A45469
100.70 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16584810
  • 106.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein Bestandteil des MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0-Kits mit Zell- und Gewebeextraktionspuffer
  • MagMAX DNA-Zell- und Gewebeextraktionspuffer, ein Bestandteil des MagMAX DNA-Ultra-Kits 2.0 für mehrere Proben mit Zell- und Gewebeextraktionspuffer, wird hier separat für Anwender angeboten, die zusätzliche Puffer benötigen.
Spezifikation
Spezifikation
60 ml Zell- und Gewebe-DNA-Extraktionspuffer
Sequenzierung der nächsten Generation, PCR, Echtzeit-PCR
100 Aufreinigungen
Zell- und Gewebe-DNA-Extraktionspuffer
Raumtemperatur
Zellen, Gewebe
Automatisierte Protokolle, Hochdurchsatz-Kompatibilität, manuelle Protokolle
MagMAX™
100 Aufreinigungen
Genomische DNA