Learn More
Fisherbrand™ MagLab™ Aufbewahrungsset
Viel Stauraum an kleinen Arbeitsplätzen. Im Fisherbrand™ MagLab™ Halterungsset lassen sich dank magnetischer Haltevorrichtungen verschiedene Labor- und Büroartikel aufbewahren, ohne Platz auf der Arbeitsfläche zu verschwenden. Vier Halterungen aus langlebigem, farbigem ABS-Kunststoff.
Marke: Fisherbrand™ HS23500
Beschreibung
Mehr Aufbewahrungsplatz auf Ihrem Labortisch mit dem MagLab™ Speichersystem- Einfaches Organisieren von allgemeinem Labor- und Bürozubehör auf Ihrem Labortisch
- Robuster ABS-Kunststoff ist transluzent für einfache Inhaltsidentifikation und schnellen Zugriff
- Modulares Set enthält vier einzigartige Teile
- MagRack™ für vier 50 ml-Röhrchen und neun 15 ml-Röhrchen
- MagWipe™ für eine serienmäßige (110 x 210 mm) Kimwipes™ Box
- MagPette™ für zwei Pipetten (passend für die gängigsten Ausführungen)
- MagBox™ für verschiedenes Zubehör
- Jedes Teil verfügt über vier starke Magnete für sicheren Halt auf den meisten Metalloberflächen
- Montage auf nichtmetallischen Oberflächen mit einer mitgelieferten selbstklebenden Montageplatte aus Metall
Spezifikation
MagLab™ Aufbewahrungsset | |
ABS-Kunststoff | |
4 50 ml- und 9 15 ml-Röhrchen, Standard-Gewebebox, zwei Pipetten und verschiedenes Zubehör | |
102 mm | |
522 mm | |
393 mm |
Verschiedene Farben (Türkis, Grün, Lila, Orange) | |
4 Packungen | |
4 in. | |
20.6 in. | |
15.5 in. |