Learn More
Thermo Scientific™ MagJET Kit für genomische DNA
Handla allt< titel> ProdukterBeskrivning
Das MagJET Genomic DNA-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung genomischer DNA aus Gewebe- und Zellkulturen, Bakterien und Hefe sowie aus menschlichen Proben, z. B. aus Wangen- und Urogenitalabstrichproben, Urin, Speichel und Haarfollikeln, entwickelt.
Das Kit verwendet paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und ein robustes Leistungsverhalten ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz.
Die dadurch gewonnene hochwertige DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren mehr und kann in zahlreichen Downstream-Prozessen wie PCR, qPCR und anderen enzymatischen Reaktionen eingesetzt werden.
Besondere Eigenschaften
- Vielseitig – geeignet für die Aufreinigung von gDNA aus verschiedenen biologischen Proben, einschließlich gDNA aus eukaryotischen Zellen, Tiergewebe, Hefe und Bakterien, sowie aus menschlichen Proben, z. B. aus Wangen- und Urogenitalabstrichproben, Urin, Speichel und Haarfollikeln
- Effizient -hohe Ausbeute an genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht
- Hohe Qualität – isoliert gDNA mit hoher Integrität, ohne Inhibitoren und RNA-Kontamination
- Flexibel – einfach auf automatisierte Plattformen mit hohem Durchsatz und manuelle Verarbeitung einstellbar
Specifikationer
Specifikationer
| Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperatur |
| Anzahl Reaktionen | 96 Präparate |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.