Learn More
Invitrogen™ MagicMark™ XP Western-Proteinstandard
Artikelnummer. p-4924116
Click to view available options
Menge:
50 μl
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
250 Mikroliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10227592
Marke: Invitrogen™ LC5602
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Includes
250 μl gebrauchsfertiges Standardgemisch, geliefert in einem Kunststofffläschchen; Ladepuffer aus 125 mmol Tris-HCl (pH 6,8), 10 mmol DTT, 17,4 % Glycerin, 3 % SDS und 0,025 % Bromophenolblau
Speziell für eine einfache und bequeme Molekulargewichtsschätzung von Proteinen direkt auf Western Blots entwickelt
  • MagicMark XP Western Proteinstandard aus neun rekombinanten Proteinen (20 – 220 kDa), mit je einer IgG-Bindungsstelle.
  • Die IgG-Bindungsstelle bindet den primären oder sekundären Antikörper zum Nachweis des Zielproteins und ermöglicht eine direkte Visualisierung des Standards auf dem Western Blot.
  • Der MagicMark XP Standard ist mit den meisten Western-Kits und -Substraten (chemilumineszent, chromogen und fluoreszierend) kompatibel.
  • Der Proteinstandard wird in einem gebrauchsfertigen Format geliefert und kann direkt auf Gele geladen werden. Vor der Verwendung muss kein Probenpuffer erwärmt, reduziert oder hinzugefügt werden.
  • Aufbewahrung bei -20 °C
Anwendungen
  • Western Blotting: Nachweis der neun ungefärbten Bänder mithilfe der Nachweismethode für das Zielprotein. Kompatibel mit chemolumineszierenden Substraten und fluoreszierenden Sekundärantikörpern (nicht empfohlen für Antikörper, die mit Fluoren im 500 bis 550 nm-Kanal markiert sind).
  • Schätzung der Proteingröße: Proteingrößenbestimmung auf SDS-Polyacrylamid-Gelen und im Western Blot mithilfe der Western Blot-Nachweismethode
Order Info
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung 250 μl gebrauchsfertiges Standardgemisch, geliefert in einem Kunststofffläschchen. Ladepuffer aus 125 mM Tris-HCl (pH-Wert 6,8), 10 mM DTT, 17,4 % Glycerin, 3 % SDS und 0,025 % Bromophenolblau.
Lagerung bei -20 °C.
Nachweisverfahren Benutzerdefiniertes Detektionssystem
Number of Markers 9
Produkttyp Proteinleiter
Sofort einsatzbereit Ja
Größenbereich 20 bis 220 kDa
Färbemitteltyp Ungefärbt
Gelkompatibilität Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
Molekulargewicht 220, 120, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa
Produktlinie MagicMark
Menge 250 μl
Versandbedingung Trockeneis
Systemtyp Western Blotting, SDS-PAGE
Show More Show Less
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.