Learn More
Cole-Parmer™ Macro-Kjeldahl MQ Serie Extraktionsheizgerät
Wählen Sie ein Modell mit 2 oder 6 Positionen aus. Die Electrothermal™ Extraktionsheizung der Macro-Kjeldahl MQ-Serie umfasst 2 Volumengrößen für die Modelle mit 2 und 6 Aussparungen, eine für 100 bis 300 ml-Gefäße und eine zweite für 500 bis 800 ml-Gefäße.
Marke: Cole-Parmer™ 03075-04
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Multibank-Einheiten mit entweder 2 oder 6 Aussparungen
- Das Außengehäuse aus Edelstahl mit rückseitigen Halterungen (im Lieferumfang jeder Einheit enthalten) kann Stützstangen mit max. 12.7 mm Durchmesser aufnehmen
- 2 Volumengrößen sind sowohl für die 2 Modelle als auch für die 6 Modelle mit Vertiefung erhältlich, eins für 100 bis 300 ml-Gefäße und das zweite für 500 bis 800 ml-Gefäße.
- Jeder Heizmantel verfügt über einen eigenen Energieregler mit einem Ein-/Aus-Schalter und einer gelben Neonanzeige für die “Stromversorgung zur Heizung”.
- “Netz Ein” klare Neonanzeige an der Vorderseite.
- Das “Kühlzonengehäuse” wird durch einen Edelstahlschirm und einen gut belüfteten Luftraum von den Heizelementen getrennt.
- Das Heizelement besteht aus wärmeisoliertem Elementdraht, der in eine Kassette geheftet ist und bis zu einem maximalen Elementtemperaturbereich von 550 °C bis 800 °C betrieben wird.
- Der Erdungsschirm schützt vor Stromschlägen und ist doppelt abgesichert für zusätzliche Sicherheit
- Robuste, leicht zu reinigende Edelstahlkonstruktion
- Rückseitige Halterungen für Kolbenstützstäbe (im Lieferumfang jeder Einheit enthalten)
- Glaswaren nicht inbegriffen.
Spezifikation
100 to 300 mL (3.4 to 10.1 oz.)/well | |
260 x 320 x 165 mm | |
165 mm | |
230 V | |
Keramikfaser/Mineralwolle | |
600 W | |
2 kg | |
12.6 in. | |
Extraction Heater/Stirrer | |
3.4 to 10.1 oz. |
100 bis 300 ml/Well | |
6.5 in. | |
260 mm | |
Edelstahl | |
EU-Stecker | |
4.4 lb. | |
2 | |
320 mm | |
800 °C | |
50/60 Hz |