Learn More
Hellma™ Makrozelle
Artikelnummer. 10484871
Click to view available options
Schichtdicke:
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10484871
Marke: Hellma™ 6030UV10531
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Hellma™Präzisionsmakroküvetten sorgen für eine optisch hervorragende Transparenz.
  • Mit flachem Deckel
  • Wellenlängen von 360 bis 2500 nm
  • Hergestellt aus optischem Glas
Spezifikation
Typ Makrozelle
Kapazität (metrisch) 3.5 mL
Material Quarz
Enthält Cuvette with PTFE lid
Menge 1 Packung
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 260 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektro-Photometer
Breite (metrisch) 12,5mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spektroskopie
Form Rechtwinklig