Learn More
Hellma Makrozelle 110-QS, Quarzglas SUPRASIL
Marke: Hellma 110-10-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
Volumen:3500 μlSpezifikation
PTFE | |
Weiß | |
10 mm | |
UV/VIS (200 bis 2.500 nm) |