Learn More
Emma Safety Footwear Mack M Sicherheitsschuhe
Ein hervorragender Schuh zum Verzinken und Schweißen von Metall. Eine geschlossene Frontklappe schützt vor Streufunken und heißen Metallsplittern und bietet verbesserten Schutz für den Mittelfuß. Mit Polyurethan-Schutz der äußeren Zehenspitzen und einer verborgenen Zehenkappe aus Stahl.
Marke: Emma Safety Footwear MM53486338
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Wärme- und kälteisoliert
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
38 |
Schnüre | |
Mack M | |
Leder | |
Stahl |