Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey-Bouillon (abgefüllt in Flaschen)
Artikelnummer. 12693438
Artikelnummer. 12693438
Marke: Thermo Scientific™ BO0550M
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Identifizieren Sie Coliforme aus Wasser- und Milchproben mit diesen gebrauchsfertigen Flaschen.
Identifizieren Sie Coliforme aus Wasser- und Milchproben mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey-Bouillon in gebrauchsfertigen Flaschen. MacConkey-Bouillon ist das Standardmedium für die Primärisolierung coliformer Bakterien und wird für diesen Zweck vom Public Health Laboratory Service Water Committee1 und der Weltgesundheitsorganisation empfohlen2.
Kein Autoklavieren und Dispensieren notwendig dank praktischer, gebrauchsfertiger Flaschen vorgefüllt mit MacConkey-Bouillon.
  • Praktisch: Die vorgefüllten Flaschen können sofort verwendet werden.
  • Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
  • Lange Haltbarkeit: Bis zu 12 Monate.
  • Empfohlen vom Public Health Laboratory Service Water Committee und der Weltgesundheitsorganisation.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Dunkelrot, transparent
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Beschreibung MacConkey-Bouillon (abgefüllt in Flaschen)
Format Sirop-Flasche
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 100,0 g bis 101,5 g
Verpackungsart 10 Sirop-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
Menge 10 Stück/Packung