missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey-Agar ohne Salz
Click to view available options
Füllvolumen:
17 mL
Füllgewicht:
17 g ± 5 %
Packungsgröße:
10 Stück
Description
Mit Thermo Scientific™ MacConkey Agar ohne Salz können Sie Coliform-Organismen in klinischen Proben erkennen und zählen. Das Differenzialmedium unterdrückt das Schwärmen von Proteus-Spezies und wird daher für die Urinuntersuchung bei der Untersuchung einer vermuteten Harnwegsinfektion (UTI) empfohlen.
MacConkey-Agar ohne Salz hat dieselbe Formulierung wie MacConkey-Agar, außer dass es kein zusätzliches Salz enthält und daher ein ‘Medium mit niedrigem Elektrolyt’ zur Verfügung stellt, auf dem die meisten Proteus-Arten sich nicht ausbreiten. Das Medium hat sich bei der Untersuchung von Urinproben besonders bewährt, so dass ein Überwachstum anderer Organismen verhindert wird.
Specifications
Specifications
| Farbe | Lachsrosa, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 6°bis 12 °C |
| Beschreibung | MacConkey-Agar ohne Salz |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Agar |
| Füllvolumen | 17 mL |
| Füllgewicht | 17 g ± 5 % |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10/Pckg. |
Für In-vitro-Diagnostik.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction