Learn More
Cytiva MabSelect™ Chromatographiemedien
Artikelnummer. 11339981 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
200 ml
Packungsgröße:
200 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 11339981
Marke: Cytiva 17519901
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Protein A-Affinitätsmedium, das für die Erfassung von MAbs aus großen Probenvolumina entwickelt wurde
  • Die Agarose-Matrix mit hohem Durchfluss ermöglicht im Produktionsmaßstab hohe Flussgeschwindigkeiten
  • BioProcess-Medium, das für industrielle Anwendungen unterstützt wird und in zugelassenen Prozessen gut etabliert ist
  • Die geringe unspezifische Bindung führt zu geringen Verunreinigungen im Elutatpool des Produkts
  • Die ausgerichtete Kopplung von Ligand und optimierter Matrix sorgt für ein hohes dynamisches Bindungsvermögen
  • Basiert auf einer stark quervernetzten Agarose-Matrix mit rekombinantem Protein-A-Ligand
  • Ligand wurde entwickelt, um eine ausgerichtete Kopplung zu favorisieren, die inE. coli exprimiert wird und frei von Bestandteilen aus Säugetieren ist
  • Die hydrophile Natur der Basismatrix gewährleistet niedrige Konzentrationen an unspezifischen Werten
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 85 μm (d50 V)
  • pH-Stabilitätsreinigung mittels Verfahren der ortsgebundenen Reinigung (CIP): 2 bis 12
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 10
  • Ligand: Rekombinantes Protein A (E.coli)
  • Matrix: stark quervernetzte Agarose
  • Bindungsvermögen/ml Chromatographiemedium: ∽30 mg Human-lgG/ml bei 2.4 min Verweilzeit
  • Druck-/Durchflussspezifikation: <500 Cm/h, <200 kPa, BPG 300, Betthöhe 20 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungsgebiete der Industrie und etabliert in anerkannten Verfahren
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Bindungsvermögen 30 mg Human-lgG/ml bei 2.4 min Verweilzeit
Produkttyp MabSelect Medium
Flussrate <500 cm/h
Partikelgröße 85 μm
Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett 7.87 Zoll
Höhe (metrisch) Säulenbett 20 cm
Enthält Analysezertifikat
Max. Druck <200 kPa
Matrix Hochgradig quervernetzte Agarose
pH-Bereich 3 bis 10
Ligandentyp Rekombinantes Protein A (E. Coli)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MabSelect, 25 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.