Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11392073
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
150 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
4 mm
7,8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11392073
Marke: Thermo Scientific™ 075592
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese SEC-Säulen für die Analyse monoklonaler Antikörper (MAb), einschließlich der hochauflösenden Trennung von Monomeren, Aggregaten und Fragmenten.
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen für die Analyse monoklonaler Antikörper (mAb), einschließlich der hochauflösenden Trennung von Monomeren, Aggregaten sowie Fab- und Fc-Fragmenten aus der Proteolyse. Diese Säulen für die Größenausschlusschromatographie (SEC) weisen selbst unter Bedingungen ohne Denaturierung in sowohl stark als auch geringfügig salzhaltigen mobilen Phasen und flüchtigen Eluenten eine hervorragende Leistung auf.
Leistungsstarke SEC-Säulen zur MAb-Analyse
  • Eine hydrophile gebundene Schicht minimiert unerwünschte Wechselwirkungen der Biomoleküle und der stationären Phase
  • Das nichtmetallische und biokompatible PEEK-Gehäuse verhindert Metallkontamination durch das Säulenmaterial
  • Die stabile Oberflächenbindung führt zu geringem Säulenbluten und sorgt für Kompatibilität mit der MS-, ELSD- und Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™ Charged-Aerosol-Detektion (CAD)
  • Die robuste Säulenpackung bietet Zuverlässigkeit, Reproduzierbarkeit und eine lange Lebensdauer der Säule
  • Die Säulen sind mit der Partikelgröße 5 μm und den Längen 150 mm und 300 mm erhältlich, mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 300 Å.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenchemie Firmeneigenes Diol
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 600 psi (40 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2,5 bis 7,5
Porengröße 300 Å
Menge Each
Lösungsmittel 100 % organische Lösungsmittel
Temperatur 30 °C
USP-Typ L59
Stationäre Phase Diol (OH)
Produktlinie MAbPac
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Säulentyp Größenausschluss
Phase Größenausschluss
Material PEEK
Verfahren Bio-LC
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.