Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ Umkehrphasen-HPLC-Säulen
Beschreibung
Die neuen Thermo Scientific™ MAbPac™ RP-Säulen dienen der leistungsstarken Umkehrphasen-HPLC- und LC/MS-Charakterisierung von monoklonalen Antikörpern (MAbs), Fragmenten, Varianten, Antikörper-Arzneimittelkonjugaten (ADCs), PEGylierten Proteinen und bispezifischen Proteinen.
Die neuen Thermo Scientific™ MAbPac™ Umkehrphasensäulen dienen der leistungsstarken Umkehrphasen-HPLC- und LC/MS-Charakterisierung von monoklonalen Antikörpern (MAbs), Fragmenten, Varianten, Antikörper-Arzneimittelkonjugaten (ADCs), PEGylierten Proteinen und bispezifischen Proteinen. Die Säulen weisen eine ausgezeichnete Auflösung, lange Lebensdauer und geringe Verschleppung auf. Oberflächenchemie, Partikelgröße und Porendurchmesser wurden für Trennungen mit hoher Auflösung optimiert.
- Das Harz basiert auf hydrophoben, äußerst makroporösen 4-µm-Polymerpartikeln
- Stabilität bei extremen pH-Werten (0 bis 14) und hohen Temperaturen (bis zu 110 °C)
- Polymerharz mit Porendurchmesser von 1.500 Å
- Effiziente Trennung von Proteinmolekülen mit sehr geringer Verschleppung
- Ausgezeichnete Auflösungsleistung bei monoklonalen Antikörpern und verwandten Substanzen
- Hohe Effizienz und geringe Verschleppung
- Exzellente MS-Kompatibilität
- Breiter pH-Betriebsbereich: 0 bis 14
- Hohe Temperaturstabilität: bis zu 110 °C
- Hoher Durchsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Max. Druck | 4000 psi (275 bar) |
| Partikelgröße | 4 μm |
| pH | 0 bis 14 |
| Porengröße | 1500 Å |
| Menge | Each |
| Temperatur | < 110 °C |
| Stationäre Phase | Phenyl (Ph) |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.