Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ Umkehrphasen-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 15308539
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
2,1 mm
3 mm
Stationäre Phase:
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol)
Phenyl (Ph)
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15308539
Marke: Thermo Scientific™ 088647/CPQ00713550
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die neuen Thermo Scientific™ MAbPac™ RP-Säulen dienen der leistungsstarken Umkehrphasen-HPLC- und LC/MS-Charakterisierung von monoklonalen Antikörpern (MAbs), Fragmenten, Varianten, Antikörper-Arzneimittelkonjugaten (ADCs), PEGylierten Proteinen und bispezifischen Proteinen.
Die neuen Thermo Scientific™ MAbPac™ Umkehrphasensäulen dienen der leistungsstarken Umkehrphasen-HPLC- und LC/MS-Charakterisierung von monoklonalen Antikörpern (MAbs), Fragmenten, Varianten, Antikörper-Arzneimittelkonjugaten (ADCs), PEGylierten Proteinen und bispezifischen Proteinen. Die Säulen weisen eine ausgezeichnete Auflösung, lange Lebensdauer und geringe Verschleppung auf. Oberflächenchemie, Partikelgröße und Porendurchmesser wurden für Trennungen mit hoher Auflösung optimiert.
Kompatibel mit in HPLC und MS unter RP-Bedingungen verwendetem organischem Lösungsmittel
  • Das Harz basiert auf hydrophoben, äußerst makroporösen 4-µm-Polymerpartikeln
  • Stabilität bei extremen pH-Werten (0 bis 14) und hohen Temperaturen (bis zu 110 °C)
Hohe Effizienz und geringe Verschleppung
  • Polymerharz mit Porendurchmesser von 1.500 Å
  • Effiziente Trennung von Proteinmolekülen mit sehr geringer Verschleppung
Für Trennungen von Biomolekülen in Umkehrphasen-LC und -LC/MS
  • Ausgezeichnete Auflösungsleistung bei monoklonalen Antikörpern und verwandten Substanzen
  • Hohe Effizienz und geringe Verschleppung
  • Exzellente MS-Kompatibilität
  • Breiter pH-Betriebsbereich: 0 bis 14
  • Hohe Temperaturstabilität: bis zu 110 °C
  • Hoher Durchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 4000 psi (275 bar)
Partikelgröße 4 μm
pH 0 bis 14
Porengröße 1500 Å
Menge Each
Temperatur < 110 °C
Stationäre Phase Phenyl (Ph)
Produktlinie MAbPac
Verpackungsmaterial DVB (Divinylbenzol)-Polymer
Säulentyp Umkehrphase
Phase Umkehrphase
Verfahren Bio-LC
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.