Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl-HPLC-Säulen
Trennen Sie monoklonale Antikörper (MAbs) und Antikörper-Arzneimittelkonjugate (ADCs) mit ausgezeichneter Biokompatibilität, geringer Verschleppung und hoher Auflösung.
238.55 € - 1442.31 €
Spezifikation
Max. Druck | 4000 psi (275 bar) |
---|---|
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2 bis 12 |
Porengröße | Nicht porös |
Menge | Each |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15354695
|
Thermo Scientific™
088559 |
10 mm | 4,6 mm |
238.55 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15344695
|
Thermo Scientific™
088558 |
100 mm | 4,6 mm |
1442.31 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Trennen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl-HPLC-Säulen monoklonale Antikörper (MAbs) und Antikörper-Arzneimittelkonjugate (ADCs). Diese Säule basiert auf hydrophilen, nicht porösen 5-μm-Polymerpartikeln, die mit Butyl-Gruppen funktionalisiert wurden. Das hydrophile Harz der Säule stellt eine exzellente Biokompatibilität und eine geringe Verschleppung sicher, während die optimale Dichte der Butyl-Gruppen Trennungen mit hoher Auflösung gewährleistet.
Merkmale der MabPac HIC-Butyl-Säulen- Optimale Selektivität für ADCs
- Hohe Auflösung und hohe Effizienz
- Stabilität bei einer großen Bandbreite an pH-Werten (2 bis 12)
- Geringe Verschleppung
- Robuste Säulenbepackung
Spezifikation
4000 psi (275 bar) | |
2 bis 12 | |
Each | |
MAbPac | |
Hydrophobe Wechselwirkung | |
Responsibly packaged |
5 μm | |
Nicht porös | |
60 °C | |
Hydrophiles Polymer | |
Hydrophobe Wechselwirkung |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.