Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20-HPLC-Säulen
Mit dieser Säule lassen sich monoklonale Antikörper (MAbs), MAb-Fragmente und oxidierte Varianten durch hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC) trennen.
Marke: Thermo Scientific™ 088555
238.94 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Trennen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 HPLC-Säulen monoklonale Antikörper (MAbs), MAb-Fragmente und oxidierte Varianten durch hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC). Dank ihrer einzigartigen chemischen Eigenschaften bietet diese Silika-Säule eine hohe Auflösung und eine ausgezeichnete Selektivität. Mit ihrer hochmodernen Technologie der Oberflächenbindung ermöglicht sie eine hervorragende chemische Stabilität, eine hohe Auflösung und eine einzigartige Selektivität, die für MAbs optimiert ist und sich von anderen HIC-Phasen unterscheidet.
Eigenschaften der MAbPac HIC-20-Säule
Die Säule basiert auf hochreinen, kugelförmigen 5-μm-Silikapartikeln mit breiten Poren (1.000 Å), die mit firmeneigenen Alkylamid-Gruppen funktionalisiert wurden, die Folgendes bieten:
- Optimale Selektivität für MAbs und verwandte Varianten
- Ausgezeichnete Trennung von MAb-Fragmenten und oxidierten Varianten
- Hohe Auflösung und hohe Effizienz
- Kompatibel mit organischem Lösungsmittel und wässriger mobiler Phase
- Robuste Säulenstabilität
Spezifikation
Vorsäulen | |
10 mm | |
5 μm | |
1000 Å | |
60 °C | |
MAbPac | |
Hydrophobe Wechselwirkung | |
Bio-LC |
4,6 mm | |
6000 psi (415 bar) | |
2 bis 9 | |
Each | |
Silika | |
Kugelförmiges, hochreines Silika | |
Hydrophobe Wechselwirkung |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.