Learn More
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ MiniChrom™ Pre-packed Column
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ MiniChrom™ columns are designed for bench-scale resin screening, process development, and sample preparation.
Marke:  Thermo Scientific™ 5943662001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30019374
  • 507.00 € / 1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 mL
0.8 cm
2 cm
Agarose-based, Epoxide-activated
Agarose bead
1 mL
>55 g IgG/L resin (5 min. residence time and 10% breakthrough), >75 g IgG/L resin (10 min. residence time and 10% breakthrough)
75 ±10 μm
Engineered rProtein A
≤3 bar
IgG mAbs, and a subpopulation of scFv and Fab containing VH3 domain
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer210615-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2023 Catalog Number5943662001
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ MiniChrom™ Pre-packed Column > 1 mL