Learn More
Brady™ M710 WLAN, Bluetooth + BWS-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY (EU)
QWERTZ
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bleiben Sie dank verbesserter Bluetooth- und WLAN-Technologie überall verbunden, egal, wo sich Ihr Arbeitsplatz befindet.
- Profitieren Sie von ultraschnellen Druckgeschwindigkeiten: 76,2 mm pro Sekunde, zudem werden die Etiketten automatisch geschnitten.
- Nutzen Sie die längere Akku-Lebensdauer und drucken Sie 4.500 Etiketten mit einer vollen Akkuladung.
- Erhalten Sie einen äußerst robusten Drucker, der einen Fall aus einer Höhe von 1,20 m unbeschadet überstehen kann und beständig gegen Sand und Flugstaub ist.
- Erledigen Sie mehr, indem Sie ein Tastenfeld oder Software zum Drucken von Etiketten verwenden.
- Drucken Sie alles ganz nach Bedarf mit einem Tastenfeld oder mit Software – Text, Barcodes, Formen und Bilder.
- Verbinden Sie Ihr Büro flexibel mit externen Einsatzorten, indem Sie Etiketten speichern und teilen sowie die Funktion zum Datenimport nutzen.
- Dieser Drucker wird mit der Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Etiketten beginnen können.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Printer |
| Farbe | Blau |
| Displaytyp | Color LCD Touchscreen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady Etiketten |
| Material | Plastic |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Länge (angloamerikanisch) | 4.6 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 9.45 in. |
| Länge (metrisch) | 116.75 mm |
| Breite (metrisch) | 240.03 mm |
| Mehr anzeigen |