Learn More
Brady™ M710 Etikettendrucker mit WLAN und Bluetooth
Artikelnummer. p-200000139
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY (EU)
QWERTZ
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17815245
Marke: Brady™ 317811
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mehr Geschwindigkeit. Weniger Aufwand. Nutzen Sie unseren schnellsten und fortschrittlichsten tragbaren Drucker. Drucken Sie mit einer Geschwindigkeit von 76,2 mm pro Sekunde.
  • Bleiben Sie dank verbesserter Bluetooth- und WLAN-Technologie überall verbunden, egal, wo sich Ihr Arbeitsplatz befindet.
  • Profitieren Sie von ultraschnellen Druckgeschwindigkeiten: 76,2 mm pro Sekunde, zudem werden die Etiketten automatisch geschnitten.
  • Nutzen Sie die längere Akku-Lebensdauer und drucken Sie 4.500 Etiketten mit einer vollen Akkuladung.
  • Erhalten Sie einen äußerst robusten Drucker, der einen Fall aus einer Höhe von 1,20 m unbeschadet überstehen kann und beständig gegen Sand und Flugstaub ist.
  • Erledigen Sie mehr, indem Sie ein Tastenfeld oder Software zum Drucken von Etiketten verwenden.
  • Drucken Sie alles ganz nach Bedarf mit einem Tastenfeld oder mit Software – Text, Barcodes, Formen und Bilder.
  • Verbinden Sie Ihr Büro flexibel mit externen Einsatzorten, indem Sie Etiketten speichern und teilen sowie die Funktion zum Datenimport nutzen.
Spezifikation
Produkttyp Printer
Farbe Blau
Displaytyp Color LCD Touchscreen
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Plastic
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 4.6 in.
Breite (angloamerikanisch) 9.45 in.
Länge (metrisch) 116.75 mm
Breite (metrisch) 240.03 mm
Höhe (angloamerikanisch) 13,59 in.
Höhe (metrisch) 345.2 mm
Farbfunktion Monocolor
Displaymaße 53.77 x 71.28 mm
Enthält Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Drivers, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Users Guide, Brady Workstation Basic Design Software, Media Adapter, Roll of M7C-1000-595-WT and M7-R6000 Ribbon
Sprachen English (US), French, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Norwegian, Finnish, Swedish, Italian, Danish, Bulgarian, Russian, Croatian, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Slovak, Turkish, Estonian, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified)
Hauptspeicher 200 MB (Stores Up to 100,000 Labels)
Modell M710
Druckgeschwindigkeit 76.2 mm/sec.
Auflösung 300 dpi
Anschlusstypen Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C
Gewicht (angloamerikanisch) 5.4 lb.
Gewicht (metrisch) 2.45 kg
Zertifizierung/Konformität FCC Part 15 Class A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Electrical Labeling, Facility Identification, General Identification, Healthcare and Hospital Labeling, Laboratory Labeling
Gewährleistung 2 Jahre
Kennwerte der Stromversorgung AC-Adapter, wiederaufladbare Batterie
Spannung 110/240 V
Keyboard Type QWERTY (EU)
Alternate Part Number M710-WB-QWERTY-EU