Learn More
Brady™ M610 Etikettendrucker mit Brady Workstation-Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung
Erhalten Sie die Haltbarkeit, die Ihre Arbeit erfordert. Erledigen Sie mehr mit erweiterten Funktionen, wie Stoßfestigkeit gemäß Militärstandard, Betriebsbereitschaft bei Temperaturen im Minusbereich und zahlreichen Optionen für die Dateneingabe.
Marke:  Brady™ 317804
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17823985
  • 892.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Gestalten und drucken Sie Etiketten mithilfe einer Tastatur oder mit Desktop-Software.
  • Profitieren Sie von einem verbesserten Li-Ion-Akku der dritten Generation mit längerer Lebensdauer und drucken Sie 4.500 Etiketten mit einer vollen Akkuladung.
  • Importieren und exportieren Sie auf dem Drucker Etikettendateien, Listen und Grafiken ganz einfach über den USB 2.0-Anschluss (Typ A und B) oder ein USB-Flash-Laufwerk.
  • Drucken Sie Etiketten mit einer Druckgeschwindigkeit von 50,80 mm pro Sekunde.
  • Erhalten Sie ein besonders robustes Produkt dank der Stoßfestigkeit gemäß Militärstandard (MIL-STD-810G) und der Fallbeständigkeit aus 1,80 m Höhe.
  • Nutzen Sie den Drucker bei Temperaturen von -18 °C bis 46 °C.
  • Dieser Drucker wird mit der Brady Workstation-Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Etiketten beginnen können.
Spezifikation
Spezifikation
Printer
Backlit Graphic Color LCD
Plastic
4.19 in.
106.42 mm
12,93 in.
Monocolor
Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Product USB, Brady Workstation Product & Wire Identification Suite, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon
512 MB RAM, 256 MB Flash
50.8 mm/sec.
USB 2.0
1.41 kg
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Safety Identification
AC-Adapter, wiederaufladbare Batterie
QWERTY (EU)
Yellow, Gray
Brady Etiketten
Thermotransfer
4.22 in.
107.19 mm
328.42 mm
71.12 mm
Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
M610
300 dpi
3.1 lb.
FCC Part 15 Class A
2 Jahre
110/240 V